클론
69, monoclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
특이성
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable