MABS64
Anti-phospho-p38 (Thr180/Tyr182) Antibody, clone 6E5.2
clone 6E5.2, from mouse
동의어(들):
mitogen-activated protein kinase 14, cytokine suppressive anti-inflammatory drug binding protein, stress-activated protein kinase 2A, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, CSAID-binding protein, MAP kinase MXI2, MAX-interacting pro
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6E5.2, monoclonal
종 반응성
human, mouse
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
MAP Kinases
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p38 on 10 µg of Anisomycin treated and untreated HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Anisomycin treated and untreated HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable