추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
불순물
<0.005% water
증발 잔류물
<0.0005%
법적 정보
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
스플래시 보호용 추천 장갑
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
한 물질이 다른 물질에 대해서 용해되어 균일한 용액을 형성하면 혼화성이 있다고 말합니다. 일반적인 실험실 용매에 대한 혼화성 표를 즐겨찾기에 추가하거나 다운로드하세요.