추천 제품
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.5%
양식
liquid
autoignition temp.
593 °F
expl. lim.
8 %
불순물
≤0.1% (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- 5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine[4]
- 3′-(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite-5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine[4]
- polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD)[5]
포장
법적 정보
관련 제품
스플래시 보호용 추천 장갑
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
12.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)