Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
분석
85.00%
양식
solid
mp
361 °C (lit.)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges