About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~8950
Mp ~10250
Mw ~9500
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)