주요 문서
902020
Sigma-Aldrich
Desthiobiotin-PEG3-Azide
동의어(들):
(4S,5R)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H34N6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
414.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
paste
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1C
InChI
1S/C18H34N6O5/c1-15-16(23-18(26)22-15)5-3-2-4-6-17(25)20-7-9-27-11-13-29-14-12-28-10-8-21-24-19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t15-,16+/m1/s1
InChI key
JIQVKRRASYKCEL-CVEARBPZSA-N
애플리케이션
Desthiobiotin is a single-ring, sulfur-free analog of biotin that binds to streptavidin with nearly equal specificity but less affinity than biotin (Kd = 1011 vs. 1015 M, respectively). Consequently, desthiobiotinylated proteins can be eluted readily and specifically from streptavidin affinity resin using mild conditions based on competitive displacement with free biotin. For pull-down experiments with biological samples, this soft-release characteristic of desthiobiotin also helps to minimize co-purification of endogenous biotinylated molecules, which remain bound to streptavidin upon elution of the target protein complexes with free biotin.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
생화학 또는 생체접합 연구에 적합한 가교제를 선택하는 것은 어려운 일입니다. 당사의 선택 가이드는 귀사의 응용분야에 가장 잘 맞는 제품을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.