16040
Pyrogallol
ACS reagent, ≥99%
동의어(들):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
분석
≥99%
양식
solid
기술
HPLC: suitable
무기 잔류물
≤0.005% (as SO4)
bp
309 °C (lit.)
mp
131.0-135.0 °C
133-134 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges