제품명
3-Amino-1,2,4-triazole, ≥95% (TLC)
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥95% (TLC)
양식
powder
효능
30 μM Ki
mp
150-153 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges