클론
AH3-120, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~17 kDa
종 반응성
human, bovine, Caenorhabditis elegans, frog, Drosophila, chicken, rat, mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)