주요 문서
H4380
Sigma-Aldrich
Histone from calf thymus
Type VIII-S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
1895465
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
bovine (calf) thymus
Quality Level
유형
Type VIII-S
양식
powder
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Do not confuse Sigma "Type" designations with the "Fraction" designations used by Luck and co-workers.
품질
Contains other subgroups
제조 메모
Arginine-rich subgroup f3 isolated by a modification of the method of Johns, E.W., Biochem. J., 92, 55 (1964).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Renata de Moraes Maciel et al.
Biochemical and biophysical research communications, 370(1), 53-56 (2008-03-19)
The transcriptional co-activator GCN5, a histone acetyltransferase (HAT), is part of large multimeric complexes that are required for chromatin remodeling and transcription activation. As in other eukaryotes, the DNA from the parasite Schistosome mansoni is organized into nucleosomes and the