L7543
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
동의어(들):
LC3B Antibody - Anti-LC3B antibody produced in rabbit, Lc3 Antibody Sigma, Lc3B Antibody, Anti-Autophagy-related protein LC3 B, Anti-Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 2, Anti-MAP1A/1B light chain 3 B, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/B light chain 3B precursor
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-LC3B antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 16-18 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
향상된 검증
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt 수납 번호
응용 분야
research pathology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3b(64862)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.