M2405
4-Methylumbelliferyl β-D-lactopyranoside
β-galactosidase substrate, ≥98.00% (TLC), powder
동의어(들):
4-Methylumbelliferyl β-D-lactoside
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
4-Methylumbelliferyl β-D-lactopyranoside, β-galactosidase substrate
Quality Level
분석
≥98.00% (TLC)
양식
powder
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
형광
λex 365 nm; λem 445 nm (after enzymatic degradation)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C22H28O13/c1-8-4-14(25)32-11-5-9(2-3-10(8)11)31-21-19(30)17(28)20(13(7-24)34-21)35-22-18(29)16(27)15(26)12(6-23)33-22/h2-5,12-13,15-24,26-30H,6-7H2,1H3/t12-,13-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI key
PRTGXBPFDYMIJH-KSFLKEQHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)