분석
≥97% (GC)
양식
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
InChI key
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.