PZ0191
Crizotinib
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)-3-[1-(2,6-Dichloro-3-fluoro-phenyl)-ethoxy]-5-(1-piperidin-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)-pyridin-2-ylamine, PF 2341066, PF-02341066, PF02341066, Xalkori
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
저장 온도
room temp
SMILES string
C[C@@H](Oc1cc(cnc1N)-c2cnn(c2)C3CCNCC3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl
InChI
1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1
InChI key
KTEIFNKAUNYNJU-GFCCVEGCSA-N
애플리케이션
- to investigate its effects on hepatocyte growth factor receptor (c-Met) expression, proliferation and apoptosis
- to block neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1 (NTRK1) activity in epithelial cells
- to restore sensitivity to erlotinib
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자