Quality Level
특이 활성도
25,000-50,000 U/vial
분자량
native 69 kDa
구성
Protein, ~3% Lowry
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
색상
white
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
동작 모드
cell membrane | interferes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
단위 정의
물리적 형태
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)