생물학적 소스
plant
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
분자량
294.3
solubility
water: slightly soluble
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
N1(C3(OC3c4ccccc4)C(=O)Nc2c(cccc2)C1=O)C
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-19-15(20)12-9-5-6-10-13(12)18-16(21)17(19)14(22-17)11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3,(H,18,21)
InChI key
APLKWZASYUZSBL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)