분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC2=C(C=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C=C2)C=C1C4(C[C@H](C5)C6)C[C@H]6C[C@H]5C4
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-12-22-6-5-21(19-1-3-20(4-2-19)26(29)30)10-23(22)11-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
VCQGNUWOMLYNNG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)