주요 문서
W2876
Plastic square weighing boats
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
동의어(들):
Plastic Weighing Dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
polystyrene
특징
color: opague, not transparent
포장
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
접시 길이 × 너비
81 mm × 81 mm
크기
81 mm × 81 mm × 18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
애플리케이션
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)