Merck
실험실 저울
실험실 저울은 고체, 액체, 기타 시료의 질량을 측정하는데 사용됩니다. 실험실에서 필요로 하는 다양한 저울, 계량 보트, 계량 종이, 계량 병, 계량 깔대기를 제공합니다.  
  • 분석 저울은 먼지 및 기류를 방지하기 위해 완전히 밀폐되어 있으며, 매우 작은 질량 변화를 감지하여 가장 정확하게 측정할 수 있습니다.
  • 정밀 저울은 측정 중 기류를 방지하기 위해 밀폐되어 있지만 질량의 작은 변화에는 덜 민감합니다. 일반적으로 정밀 저울은 분석 저울에 비해 더 큰 질량을 측정할 수 있습니다.
  • 탑로딩 저울은 밀폐되지 않았고 분석 및 정밀 저울보다 정밀도가 떨어지지만, 편리하고 더 넓은 범위로 대용량을 측정할 수 있습니다.
  • 수분 분석기(건조 저울)는 계량 장치와 가열 장치를 모두 갖추고 있으며 건조 시 액체 및 고체 재료의 수분 함량을 측정하도록 사용됩니다.    