Laboratory Sample Collection
시료 관리는 효율적인 실험실의 핵심입니다. 시료 수집 및 저장 솔루션은 시료 유형, 용도, 처리의 필요성에 따라 선택해야 합니다. 스마트 솔루션은 시료 식별, 추적, 복구를 용이하게 하는 동시에 편리함과 안전을 위한 인체공학적 설계를 제공합니다. 자사는 시료를 보호하고 실험실 저장 요건을 충족하기 위해 바이알, 튜브, 병, 백, 플레이트, 랙, 밀봉 필름 등 다양한 시료 보관 및 실험실 보관 솔루션을 제공합니다. 또한 효율적인 시료 수집을 위해 핀셋 및 집게, 실험실 스파츌라 및 숟가락, 세포 리프터, 스프레더, 여과기를 제공합니다.
더 알아보기
Products
Vials
바이알은 시료 수집, 저장, 운반에 사용될 수 있으며 시료 보존 및 회수를 위한 다양한 마개와 함께 다양한 재료, 크기, 모양으로 사용할 수 있습니다. 유리 바이알은 고온에 더 강하고 일반적으로 화학적으로 더 불활성이어서 가혹한 세제 및 용제와 호환됩니다. 플라스틱 병은 쉽게 깨지지 않으며 화학적 적합성과 고압멸균성을 높이기 위해 여러 가지 재료로 사용할 수 있습니다. 두 가지 유형의 바이알 모두 멸균 및 비멸균 버전으로 제공됩니다. 유리 바이알은 시료 시각화를 쉽게 하거나 빛에 민감한 시료의 경우 황색 유리 또는 색조 플라스틱으로 제작됩니다. 컬러 캡을 사용하면 시료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
Tubes
튜브는 고체 또는 액체 시료 수집, 운반, 저장, 검사에 사용됩니다. 일부 튜브는 일반적인 용도로 설계되는 반면 시험관, 배양 튜브, 원심분리기 튜브, 미세원심분리기 튜브, PCR 튜브, 냉동 튜브 등 용도별 튜브는 특정 온도, 힘, 멸균성, 화학적 적합성 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 내구성, 불활성, 기타 특성에 따라 다양한 형태의 유리 및 플라스틱 튜브 재료를 선택할 수 있습니다. 원형 하단 및 원뿔형 하단 튜브는 시료 회수율을 높일 수 있습니다. 일회용 및 재사용 가능한 튜브는 편의 및 안전 요구에 따라 제공됩니다. 나사 캡은 누출 및 유출을 방지하기 위해 추가적인 안전성을 제공합니다. 플러그 클로저 및 스냅 클로저는 튜브 조작을 용이하게 합니다.
Bottles
병은 주로 화학 물질, 용매 및 기타 액체를 저장하는 데 사용되며, 회수, 안전 및 저장 요구에 맞도록 특정한 모양으로 제공됩니다. 병은 불활성을 위해 유리 또는 다른 화학적 적합성을 가진 다양한 플라스틱으로 만들어집니다. 투명 유리 또는 천연 플라스틱으로 시야를 최대한 확보할 수 있습니다. 황색 유리와 불투명한 플라스틱은 빛에 민감한 재료에 권장됩니다. 병은 일회용 또는 필요에 따라 재사용을 위해 고압멸균성 또는 세척을 지원하는 재료로 만들 수 있습니다.
Bags
Whirl-Pak® 멸균 시료수집 백은 식품과 음료, 낙농, 용수, 의료, 수의학, 환경, 토양, 산업 현장뿐만 아니라 표면, 법의학, 유전학, 생물의학, 의약품 시료수집에 이상적입니다. Whirl-Pak® 백은 60년 동안 전문가들이 신뢰해 온 시료 백으로, 천공 방지 탭, 멸균성 보장, 간편한 식별, 신뢰할 수 있는 누출 방지 마개를 제공합니다.
Tweezers and Spatulas
실험실 핀셋과 집게는 다양한 실험실 및 기타 작업 환경에서 작고 섬세한 물건을 잡고 조작하는 유용한 소형 도구입니다. 핀셋과 집게는 크기, 스타일, 설계 변형이 다양합니다.
- 끝이 뾰족하거나 뭉툭하거나 둥글거나 구부러지거나 각이 졌거나 평평한 경우
- 그립감을 높이기 위해 내부 표면이 평평하거나 톱니 모양인 경우
- With scissor-type handles
- 정밀 작업을 위해 정의된 치수인 경우
- 그립감을 높이기 위해 폼 또는 실리콘으로 덮인 손잡이 또는 팁인 경우
- 팁이 더 단단하게 고정되도록 자동 닫힘/잠금 가이드 핀인 경우
- 민감한 시료의 오염, 긁힘 또는 손상을 방지하기 위한 비활성 PTFE 코팅인 경우
스파츌라는 화학 고형물, 분말, 과립 또는 다른 물질을 분해, 긁어내고, 주워서 옮기기 위해 고안된 다양한 크기와 스타일로 이용 가능합니다. 실험실 스파츌라는 의도된 용도에 따라 하나 또는 양쪽 끈이 다양한 모양 또는 설계의 도구화된 끝으로 제작되는 다양한 길이의 손잡이로 만들어집니다.
랙
랙은 다양한 유형의 유리 제품, 실험실 용품, 기타 품목을 지원, 구성, 저장하도록 사용됩니다. 실험실 랙은 피펫, 시험관, 마이크로튜브, 바이알, 페트리 접시, 마이크로플레이트, 기타 실험실 용품에 사용할 수 있습니다. 랙은 일반 랙과 에폭시로 코팅된 금속, 목재, 다양한 플라스틱 등 다양한 재료로 제조됩니다. 시험관 및 마이크로튜브용 랙에는 특정 튜브 직경을 수용할 수 있는 다양한 크기의 개구부가 있습니다.
마이크로플레이트
마이크로플레이트는 시료 저장, 생화학적 및 세포 분석, 분석 방법에 사용되는 멀티웰 플레이트입니다. 뚜껑, 필름, 테이프, 캡 또는 매트를 사용하여 처리, 배양 또는 보관 중에 플레이트를 밀봉할 수 있습니다. 플레이트는 다음을 기준으로 선택해야 합니다.
- 재질: 마이크로플레이트는 일반적으로 유리 또는 플라스틱으로 제조됩니다. 유리 바닥 마이크로플레이트는 광학적 특성이 뛰어나며 일반적으로 고함량 세포 이미징 애플리케이션으로 사용됩니다. 플라스틱 바닥 플레이트는 다양한 형광, 색도, 세포 배양, 세포 이미징용으로 사용될 수 있습니다. 고리형 올레핀 플레이트는 세포 부착을 돕고 유리와 유사한 광학적 특성을 제공하는 폴리머로 제조됩니다.
- 웰 개수: 플레이트는 처리량 필요성 및 부피 요건에 따라 24, 96, 384, 1536웰 형식으로 제공됩니다.
- 웰 모양: 둥근 바닥 웰은 혼합이 잘되고 필요할 때 시료를 쉽게 회수하도록 도움이 됩니다. 이미지 작업을 위해서는 평평한 바닥 플레이트가 필요합니다.
- 플레이트 색상: 흑색 플레이트는 일반적으로 배경 인광과 자기 형광을 줄이기 위해 형광 및 높은 신호 발광 애플리케이션에 사용됩니다. 백색 플레이트는 시간에 따른 형광 및 낮은 신호 발광 검사에 사용할 수 있습니다. 투명 바닥 플레이트는 바닥 판독 측정 및 현미경 시각화를 가능하게 합니다.
- 플레이트 코팅: 멸균 상태 또는 저단백질 결합을 위해 전처리 또는 세포 부착을 용이하게 하기 위해 콜라겐, 폴리-D-라이신, 기타 분자로 플레이트를 코팅할 수 있습니다.