극저온 보관
자사는 냉동고 튜브, 바이알, 랙, 라벨, 마커, 보관 상자 및 장갑을 포함한 광범위한 극저온 도구 및 공급품을 제공합니다. 자사의 극저온 제품은 오토클레이브, 냉동고, 극저온 대기의 액체 질소, 산소 또는 헬륨 취급, 저온실, 급속 냉동고, 극저온 액체 충전 및 드라이아이스 취급에 적합합니다. 자사는 유전학, 생명공학, 제약 실험실, 불임 진료소 및 기타 산업을 포함한 연구 및 임상 적용을 위한 다양한 범위의 저온 공급품을 제공합니다.
제품
극저온 장갑®
극한 환경(-160 ~ 150°C)에서 작업할 때 우수한 열 보호, 유연성 및 기민성을 제공하는 다양한 크기의 내수성 극저온 장갑의 제품군에서 선택하십시오.
- 추가적인 따뜻함과 편안함을 제공하는 스타일
- 더 나은 단열을 위한 특대형
- 용매/케미컬에 대한 저항성
- 통기성 및 정전기 방지
- 기계 세척 및 건조가 가능한 내부 라이너
- 1000 등급 클린룸 사용에 적합
- 비석면
저장 랙 및 냉동고 상자
자사는 극저온 재료 정리 정돈을 위해 다양한 내구성 랙 및 냉동고 상자를 보유하고 있습니다. Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® 등의 인기브랜드 중에서 선택하십시오.
- 랙은 쌓을 수 있으며, 알파벳과 숫자로 표기됩니다.
- 카드보드에서 스테인리스 스틸까지 다양한 성분.
- 여러 색상 및 구성으로 제공.
극저온 라벨 및 마커
Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™, 등을 포함한 Diversified Biotech의 모든 내구성 라벨 및 마커를 제공합니다. 이러한 라벨은 품질 저하 없이 대부분의 플라스틱, 유리 및 금속에 대한 색상이 있고, 화학적으로 불활성이며, 내열성인 태그를 제공합니다. 해당 제품군에는 인쇄의 용이성을 위해 특별히 설계된 레이저 저온 태그도 포함됩니다.
극저온 바이알 및 극저온 튜브
당사는 생물학적 샘플, 인간 또는 동물 세포를 액체 질소 기체상 저온에서 보호하고 보관하도록 설계된 광범위한 극저온 튜브 및 바이알을 제공합니다. 자사의 비세포독성 및 비발열원 극저온 저장 튜브는 멸균, 내열성 및 자가직립형입니다. 실리콘 개스킷을 사용하지 않고도 바이알의 외부 스레딩 (threading) 및 완벽한 기체 밀폐를 보장합니다.
기타 극저온 부속물
액체질소 보관 및 분주 용기에서 극저온 겸자까지, 극저온 환경에서 안전하고 효율적인 생산을 위해 필요한 도구를 제공합니다.
- 냉동보존 포셉(forcep)으로 냉동 보존 스트로우, 바이알 및 기타 작은 물체를 쉽게 조작할 수 있습니다.
- TrueNorth Cool Container는 얼음 및 얼음-염 슬러리를 사용하여 온도에 민감한 샘플을 냉각시키는 데 사용할 수 있습니다.
- TrueNorth Mini Cooler는 절연 젤로 충진되어 벤치에서 작업하는 동안 PCR 시약, 효소 및 기타 생화학 시약을 저온으로 유지하도록 설계되었습니다.
- Worthington Liquid Dewar(LD) 시리즈 극저온 듀어는 소량의 액체 질소를 저장하고 분배하도록 설계되었습니다.
- Worthington Laboratory System(LS) 시리즈의 극저온 냉장고는 편리한 박스형 보관 랙에 바이알을 보관할 수 있도록 독특하게 설계되었습니다.
관련 동영상