약물 분석 효소
약물, 호르몬 및 생체이물 대부분은 인간 및 동물 신체에 의해 친수성 분자로 대사된 후, 체액, 주로 소변으로 배설됩니다. 이러한 접합 약물 및 분자는 주로 글루쿠로나이드 또는 설페이트로 접합됩니다(글루쿠로노접합체 및 설포접합체). 글루쿠론산화는 인체 내에서 주요 2상 대사 경로입니다. 접합체는 크로마토그래피 기기, 기체 크로마토그래피(GCMS) 및 액체 크로마토그래피(LCMS)에 의해 검출 및 정량화되기 어렵습니다. 베타-글루쿠로니다아제 및/또는 설퍼타아제를 사용한 가수분해는 접합 결합을 절단하고 약물, 호르몬 및 생체이물을 이의 초기 유리 형태로 복귀시킵니다. 유리 분석물은 스크리닝 또는 정량을 위해 실험실 기기로 쉽게 "가시화"되고 측정할 수 있습니다.
베타-글루쿠로니다아제 효소는 50년이 넘도록 생명 과학 및 진단 산업에 사용 가능해왔으며, 주로 다른 동물의 내장(Helix pomatia 또는 Haliotis rufescens) 또는 박테리아 공급원(E. coli)에서 추출되었습니다. 2015년부터 분석 독성학 및 일반 소변 약물 검사에서 재조합 베타-글루쿠로니다아제로 변환되어 왔습니다. 분석 품질 향상, 간편한 검체 준비, 배양 시간 감소 및 자동화 능력으로 인해 자사의 재조합 베타-글루쿠로니다아제 효소(SRE0093, SRE0095)는 다양한 애플리케이션 영역에 걸쳐 분석 효소로 점차 사용되고 있습니다.
분석 효소로서의 베타-글루쿠로니다아제 및 설퍼타아제를 위한 애플리케이션 영역
소변 약물 검사(UDT)는 베타-글루쿠로니다아제 및 설퍼타아제를 위한 주요한 일상적인 애플리케이션입니다. UDT에서 사용되는 효소는 다양한 검사 유형에 적용됩니다.
- 포렌식 약물 검사(형사 사법)
- 인체 도핑 검사(경쟁 스포츠)
- 동물 도핑(경주)
- 직장 약물 검사(신입 사원)
- 생체이물 노출 검사(환경 노출)
- 처방 및 치료 약물 모니터링(준수 및 동반 분석)
효소를 사용한 가수분해
그림 1.공통의 공급원에서 얻은 다양한 글루쿠로니다아제 효소를 위한 최적의 pH 범위입니다.
글루쿠로나이드와 황산염 대사물의 효율적이고 완전한 가수분해는 특히 정량화가 필요한 경우 소변 약물 검사에 매우 중요합니다. 역사적으로 오랜 학술 연구 중 자연적으로 많은 형태의 베타-글루쿠로니다아제와 설퍼타아제를 발견했으며 이들 각각은 특이 물성을 가지고 있습니다. 효소 활성과 관련된 가장 영향력 있는 매개 변수 중 하나는 pH입니다. 효소 선택 요구를 지원하기 위해 공통의 공급원에서 얻은 다양한 글루쿠로니다아제 효소에 대한 최적의 pH 목록과 함께 최적의 pH 범위 차트를 참조하십시오.
자사는 1960년부터 천연 및 재조합 베타-글루쿠로니다아제를 제조해 왔습니다. 모든 자사 베타-글루쿠로니다아제 및 아릴설퍼타아제는 ISO9001 품질 시스템 내에서 생산됩니다. 자사는 가수분해를 보다 빠르고, 보다 쉽게 구현하며, 바로 사용할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.