분쇄기 & 균질기
시료는 화학적 및 물리적 분석법을 위해 분석 조밀성 및 균일성이 적절한 수준으로 균질화되어야 합니다. 적절한 시료 전처리는 처리량, 데이터 품질, 분석 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 자사는 거의 모든 소재를 조립, 중간, 미세, 초미세 크기로 줄이기 위한 광범위한 실험실 제분기, 연마기, 음파파쇄기, 균질기를 제공합니다. 이러한 도구들은 화학, 법의학, 제약 생산, 식품 검사, 재료과학, 환경 분석, 생명과학 애플리케이션을 비롯한 실험실에서 사용됩니다.
- 체는 크기에 따라 입자를 수동으로 분리하도록 사용하는 그물 장치입니다.
- 제분기와 연마기는 연마, 압착 또는 절삭을 통해 건조 또는 습식 시료를 더 작은 입자로 분해하기 위해 사용됩니다.
- 블레이드는 시료를 더 미세한 입자로 절단하도록 사용됩니다.
- 휴대용 및 벤치탑 균질기는 다양한 방법으로 화학 또는 생물학 시료를 완전히 혼합합니다.
- 음파파쇄기는 실험실 추출 방법에서 소리 에너지를 사용하여 입자를 교반하는 균질기입니다. 프로브가 부착되어 있으며 다양한 시료 양의 효율적인 균질화를 위해 프로브를 교체할 수 있습니다.
더 알아보기
제품
제분기
자사의 실험실 제분기는 단단하고 부서지기 쉬운 물질의 배치 연삭 및 건조 연삭에 이상적입니다. 이들은 특히 옥수수 또는 밀과 같은 씨앗을 분쇄하기 위해 적합합니다.
휴대용 연마기
DWK KIMBLE® Dounce All-Glass 조직 연마기에서 Benchmark Scientific의 휴대용 로터형 분쇄기인 D1000에 이르기까지 다양한 휴대용 연마기를 제공합니다. 이것은 액체 시료를 가변 속도 로터를 사용하여 제너레이터 프로브에 끌어 넣은 다음 고정자 슬롯을 통해 밖으로 밀어내는 방식으로 작동합니다. 이렇게 하면 시료를 기계식으로 절단할 수 있으며 생체 시료를 신속하게 균질화, 유화, 부유, 파괴시킬 수 있습니다.
막자사발 및 막자
자사의 막자사발과 막자는 더 크고 단단한 시료에 효과적이도록 설계되었으며 세제 저항성, 열 내구성 또는 완전히 불침투성 표면을 제공하기 위해 다양한 재료로 사용할 수 있습니다.
연마 레진
Molecular Grinding Resin™는 DNA, RNA, 단백질 추출을 위한 생물학적 시료를 효과적으로 연마하기 위해 특별히 개발되었습니다. 해당 레진은 고인장 마이크로 입자로 핵과 다른 세포 소기관들을 효과적으로 파괴합니다. Molecular Grinding Resin™은 단백질 또는 핵산과 결합하지 않습니다. 생체 시료를 Molecular Grinding Resin™과 혼합하여 시료를 연마하거나 균질화하기만 하면 됩니다.
음파파쇄기
초음파 처리기는 박테리아 및 포자의 세포를 파괴하기 위해 가장 좋은 선택일 수 있습니다. 이것들은 촉매 반응 가속, 유기 공급원에서 독소나 효소의 추출, 어려운 화합물 용해 그리고 0.01mm까지의 유화작용에 사용될 수 있습니다.
벤치탑 분쇄기
Benchmark Scientific의 BeadBug™ 분쇄기는 일회용 2mL 스크루캡 마이크로튜브 내에서 시료를 동시에 분쇄합니다. 최적화된 혼합 동작은 경화된 마이크로비드에서 지속적으로 발생하는 고속의 충격을 통해 빠르게 세포 파괴를 유발합니다. 3개 또는 6개의 시료 용량을 가진 이 기기는 낮은 처리량에서 중간 처리량 실험실에 이상적인 기기입니다.