제품명
Carboxen® Adsorbent, matrix Carboxen® 1000, 60-80 mesh, bottle of 10 g
제품 라인
Carboxen®
Quality Level
양식
powder
포장
bottle of 10 g
기술
LPLC: suitable
표면적
~1200 m2/g
Matrix
Carboxen® 1000
기질 활성군
carbon
입자 크기
60-80 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.