LPLC 배지 및 액세서리
Products
흡착성 레진
당사의 흡착제 레진 제품군에는 알루미나, 탄소, 소수성 덱스트란, Florisil®, 지질 제거제, 고분자 흡착제, 실리카, 결합상 실리카 등이 포함됩니다. 균일한 입자 크기, 최적화된 기공 구조, 높은 표면적, 내화학성으로 높은 선택성, 뛰어난 기능, 견고한 안정성을 제공합니다. Supelpak™ 레진, XAD™ 레진, AmberLite™ 레진, AmberChrom™ 레진, AmberSep™ 레진, DIAION™ 레진, Carboxen™ 레진, SEPABEADS™ 레진 등 당사의 제품군을 살펴보십시오.
친화성 레진
아크릴 비드, 아가로스, 셀룰로스, Toyopearl® 레진을 포함하는 당사의 친화 크로마토그래피 매체는 높은 결합력, 기계적 안정성 및 일관된 성능을 갖추고 있어 이온 강도 변화에 따른 수축이나 팽창 없이 신속하고 신뢰할 수 있는 생체분자 정제를 가능하게 합니다.
겔 여과 레진
당사의 겔 여과, 즉 크기 배제 레진은 고분해능 분리, 넓은 분자량 범위, 탁월한 화학적 안정성을 제공합니다. 이러한 레진은 생체분자를 크기별로 정밀하고 효율적으로 분리하여 그 결과 단백질, 핵산 및 기타 고분자의 회수율과 순도가 매우 높습니다. 레진은 비특이적 결합과 다양한 버퍼와의 호환성을 보여주며 재현성 있는 결과를 제공합니다. 브랜드는 Sephadex® 레진, Avicel® 레진, Sepharose® 레진 등이 있습니다.
이온 교환제
당사는 미세 다공성(겔형) 및 거대 망상(거대 다공성) 이온 교환제를 제공합니다. 겔 기반 이온교환 레진은 높은 교환 용량, 미세 다공성(공극 크기 최대 30옹스트롬) 그리고 산, 염기, 산화제 및 온도 영향에 대한 강한 내성을 보여줍니다. 거대 다공성 이온교환 레진은 공극 직경이 커서 이온 교환이 향상되고 화학적, 열적, 기계적 스트레스에 대한 안정성이 높으며 재생이 빠르기 때문에 고분자량 오염 물질을 처리하는 동시에 장기적인 성능을 보장하는 데 이상적입니다.
- 강산성 양이온 교환제: 강산성 양이온 교환체 레진은 산, 염기, 유기 용매, 환원 및 산화제에 대해 매우 안정적입니다. 이온화 정도는 매우 강한 산과 비슷하며 pH 0~14 범위에서 효과적입니다.
- 강염기성 음이온 교환제: 산, 염기, 용매, 환원 및 산화제에 대한 내성이 강해 재생력이 향상되고 규산 흡착이 다소 감소합니다. 이들의 교환 능력은 pH와 무관하며, 이온화 정도는 수산화알칼리와 비슷합니다.
- 약산성 양이온 교환제: 강알칼리 및 용매에 대한 내성이 있어 pH 6~14 범위에서 잘 작동합니다. 이온화 정도가 아세트산과 비슷하기 때문에 시간이 지나면서 희석된 미네랄 산으로 효과적으로 재생할 수 있습니다.
- 약염기성 음이온 교환제: pH 0~7 범위에서 효과적이며 뛰어난 재생 기능을 제공합니다. NaOH, Na2CO3 또는 NH3로 쉽게 재생할 수 있어 이론적인 용량 손실을 최소화하면서 비용 효율성을 보장하므로 비용 효율적이고 환경 친화적인 레진 응용분야에 적합합니다.
- 혼상식 이온 교환제: 당사의 고용량 혼상식 레진에는 균일한 입자 크기 분포를 가진 강산성 양이온교환 레진와 강염기성 음이온교환 레진이 포함됩니다. 혼상식 레진에는 레진 소진 상태를 쉽게 모니터링할 수 있는 편리한 색상 표시기가 있습니다. 또한 재생성, 화학적 호환성, 내구성이 뛰어나 물에서 이온 불순물을 효율적이고 일관되게 제거할 수 있습니다.
- 킬레이트 레진: 이들은 금속 이온과 배위 공유 결합을 할 수 있는 작용기를 포함하는 합성 고분자 비드입니다. 다양한 산업 공정에서 금속 이온을 선택적으로 제거하고 정화하는 데 사용됩니다.
- 핵 레진: 원자력 발전소, 연구 실험실 및 핵 폐기물 관리 시설에서 방사성 물질을 정화하고 처리하는 특수 이온교환 레진입니다.
관련 자료
- Article: Selection Guide for Polymeric Resins
Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
- Brochure: Resins Selection Guide
LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.