material
fused silica
Quality Level
Agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
파라미터
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
45
df
1.00 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
길이 × I.D.
20 m × 0.18 mm
응용 분야
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
컬럼 유형
capillary intermediate polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
기타 정보
법적 정보
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.