주요 문서
58188
Cellulose Filter Membrane
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
material
cellulose
포장
pkg of 100
직경
47 mm
공극 크기
0.22 μm
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)