Merck
หน้าแรกการใช้งานจีโนมิกการคัดกรองการทำงานด้านจีโนมิก
การคัดกรองการทำงานด้านจีโนมิก
การคัดกรองจีโนมที่ใช้งานได้กับห้องสมุดที่มีการสะสมหรือรวมกัน
จีโนมที่ทำงานช่วยให้สามารถค้นพบการทำงานของยีนและการมีส่วนร่วมในเส้นทางทางชีวเคมีเซลล์และสรีรวิทยา ความพร้อมของลำดับจีโนมที่สมบูรณ์รวมกับเครื่องมือที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับเปลี่ยนจีโนมช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์เหล่านี้ได้ในระดับกว้างของจีโนม จุดมุ่งหมายพื้นฐานของหน้าจอจีโนมิกคือการทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของฟีโนไทป์เฉพาะโดยการปรับเปลี่ยนการทำงานของยีนในลักษณะที่มีเป้าหมายและมีจุดประสงค์ เมื่อยีนแต่ละตัวถูกลบหรือปรับในเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของฟีโนไทป์หรือพฤติกรรมสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการทดลองที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ การคัดกรองจีโนมิกส์ที่ใช้งานได้ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์นี้ได้อย่างเป็นระบบและมีความคล้ายคลึงกันรวมถึงการแยกเส้นทางที่ซับซ้อนและสถานะของโรคและช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายยาใหม่ได้  
มีสองวิธีพื้นฐานที่จีโนมิกส์สามารถเชื่อมโยงพันธุศาสตร์กับฟีโนไทป์ การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมในอนาคตเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนยีนจำนวนมากการเลือกเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีฟีโนไทป์ที่น่าสนใจและจากนั้นการระบุยีนที่มีการปรับตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟีโนไทฟอยด์ การคัดกรองทางพันธุกรรมย้อนกลับจะวิเคราะห์ฟีโนไทป์ของเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตหลังจากการหยุดชะงักของยีนเฉพาะหรือการรวมกันของยีน
Featured Categories
ภาพแสดงภาพประกอบทางกายวิภาคของระบบย่อยอาหารของมนุษย์โดยเน้นที่ลำไส้ที่เน้นด้วยสีแดง
ไมโครไบโอม
การวิเคราะห์ Gut Microbiome ที่ครอบคลุม: ค้นพบโซลูชันแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการเตรียมตัวอย่างการจัดลำดับชีวสารสนเทศและสถิติ ตั้งแต่ 16 วินาทีถึง WGS
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ภาพประกอบของนักวิ่งไบโอเปอร์ริน 3 มิติที่มีแผงควบคุมพร้อมปุ่มและหน้าจอที่แสดงกราฟิก เครื่องพิมพ์แสดงให้เห็นว่าการสร้างแบบจำลองที่เหมือนจริงของอวัยวะมนุษย์อาจเป็นหัวใจที่แขวนอยู่ในห้องโปร่งใสที่เต็มไปด้วยของเหลว
เครื่องผสมแบบใช้ครั้งเดียว
ปลดปล่อยพลังของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุวัสดุวัสดุนาโนพลังงานและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานวิจัยและอุตสาหกรรมทั้งหมดของคุณ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ความก้าวหน้าในการแก้ไขยีน, การปิดเสียงยีน, การปรับยีน, การจัดลำดับรุ่นถัดไป (NGS) และเทคโนโลยีการคัดกรองฟีโนไทป์ช่วยให้การทำงานของหน้าจอจีโนมิกที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบรุ่นที่หลากหลาย
  • การรบกวน RNA (RNAi): สามารถใช้ตัวทำปฏิกิริยา RNAi หลายประเภทสำหรับการปิดเสียงยีนรวมถึง RNA แบบเกลียวคู่ยาว (DSRNA) สังเคราะห์ RNA รบกวนขนาดเล็ก (siRNA) และ RNA กิ๊บสั้น (shRNA) ตัวทำปฏิกิริยา RNAi เหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับเซลล์โดยการถ่ายโอนโดยตรงของปัจจัยการปรับ (siRNAs และ dsRNAs) โดยการถ่ายโอนดีเอ็นเอเข้ารหัส shRNA ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรโมเตอร์หรือโดยวิธีการถ่ายโอนไวรัสโดยใช้โครงสร้าง lentiviral ที่มีตลับ shRNA โคลน สามารถใช้ dsRNA และ siRNA ในหน้าจอแบบ arrayed สำหรับการคัดกรองปริมาณงานสูงในขณะที่ shRNA สามารถนำไปใช้กับประชากรเซลล์ในหน้าจอแบบ arrayed หรือ pooled สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณงานสูงโดยมีหน้าจอแบบรวมโดยใช้การจัดลำดับรุ่นถัดไป (NGS) สำหรับการลดปริมาณ
  • ระบบ CRISPR (clustered เป็นประจำ interspaced palindromic สั้นซ้ำ) สามารถใช้ในการจัดการจีโนม transcriptomes และ epigenomes ของเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนม ในการแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 จะมีการกำหนดเป้าหมายให้กับ Locus เฉพาะโดยใช้ RNA คู่มือ CRISPR สามารถใช้เพื่อปิดเสียงการผลิตทรานสคริปท์โดยการแนะนำการกลายพันธุ์แบบ frameshift การกดซ้ำเครื่องจักรทรานสคริปต์การสรรหาปัจจัยการถอดสคริปต์เพื่อเปิดใช้งานการแสดงออกการกระตุ้นการกลายพันธุ์ของจุดเป้าหมายหรือการปรับเปลี่ยนเครื่องหมาย epigenetic คล้ายกับ RNAi CRISPR สามารถนำมาใช้โดยตรงเป็นคอมเพล็กซ์ RNP ในหน้าจอที่เป็นอาร์เรย์หรือเป็นดีเอ็นเอ plasmid หรือ lentivirus สำหรับการใช้งานการคัดกรองทั้งแบบรวมและแบบ arrayed CRISPR Pools, Library และ Arrays ช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดกรองยีนที่มีความหลากหลายสูงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์การทำงาน การตรวจคัดกรองการปรับสัญญาณพันธุกรรมยังเป็นไปได้ด้วยระบบ CRISPR ที่ปราศจากนิวไคลน์ที่ใช้ dCas9 ที่ไม่ใช้งานด้วยเอนไซม์รวมกับตัวทำสำเนาแบบ Transcriptional ที่เปิดใช้งาน (CRISPRA) หรือยับยั้งการถอดยีน (CRISPRI) ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มหรือลดการแสดงออกของยีน