Merck
232033
Titanium dioxide, anatase
powder, 99.8% trace metals basis
Synonym(s):
TiO₂ anatase, Titania, Titanium(IV) oxide, anatase, Titanium dioxide, TiO2 powder
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
TiO2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
79.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-280-1
MDL number:
eCl@ss:
32110200
ชื่อสินค้า
Titanium(IV) oxide, anatase, powder, 99.8% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
powder
composition
TiO2
reaction suitability
core: titanium
mp
1825 °C (lit.)
density
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Titanium(IV) oxide is a chemically inert and non-toxic semiconductormaterial widely used in the field of photovoltaics and environmentalremediation. Thephotocatalytic activity of anatase is superior tothat of other polymorphs of titanium oxide.
Application
Titanium(IV) oxide can be used as a precursor:
  • To synthesize TiO2/ZnO- calcium alginate photocatalyst for removal of copper from aqueous solutions.
  • To fabricate implantable composite bioelectrode for biosensing applications.
It can also be used as a nanoparticle growth initiator for the anodic modification of microbial fuel cells(MFC) to enhance their performance.
Features and Benefits
  • Higher electron mobility
  • Low dielectric constant
  • Lower ability to adsorb oxygen
  • Higher Fermi level
  • High degree of hydroxylation
  • Superior biocompatibility
  • Corrosion resistance
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Titanium(IV) oxide, anatase
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)