Merck
747017
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonym(s):
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
PbS
น้ำหนักโมเลกุล:
239.27
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
eCl@ss:
38180101
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1000 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Our PbS quantum dots have a fully crystalline inorganic core and are organically stabilized with an oleic acid coating, which makes their surface hydrophobic in nature. They exhibit high colloidal and thermal stability, as well as strong emissions with narrow fluorescence bands, owing to their small particle size distributions. These particles absorb all light in the UV, VIS and NIR, up to 900 nm. Their size-dependent absorption and emission properties make them suitable for different applications: such as, absorber materials in photovoltaics, detectors and photodiodes, and phosphors in IR-emitters (solid state lighting, SSL), among many others.
Legal Information
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ PbS core-type quantum dots
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameHealth hazardExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
39.2 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
4 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)