Merck
1.02401
Benzoic acid
volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonym(s):
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C7H6O2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.24
Quality Level
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
2.9 g/L
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoic acid is a volumetric standard produced under rigorous conditions and qualified with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
It is used as a certified reference material (CRM) for titer determinations in alkalimetric titrations, following USP and Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Measured in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Benzoic acid
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
บทความ
การกำหนดไตเตรทหรือการกำหนดมาตรฐานของสารละลายไตเตรทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลการไตเตรทที่แม่นยำและเชื่อถือได้
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.