Quality Level
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
technique(s)
titration: suitable
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Features and Benefits
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
การกำหนดไตเตรทหรือการกำหนดมาตรฐานของสารละลายไตเตรทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลการไตเตรทที่แม่นยำและเชื่อถือได้
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.