Merck
1.04078
Gelatin
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Synonym(s):
Gelatin
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Index Number:
232-554-6
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder, powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Gelatin is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical application, gelatin has been used primarily for solid oral dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Gelatin
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดด้วยโปรแกรม Emprove®
เร่งการรับรอง, รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประหยัดเวลาด้วย Emprove® Dossiers.
Download Dossiers
หมายเหตุ: คุณจะถูกนำไปยัง EmproveSuite.com ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แยกจากกันกับ SigmaAldrich.com และ อาจแตกต่างกัน
ลงทะเบียนฟรีและเข้าถึง Emprove® Dossiers ภายในไม่กี่นาที อัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อกเนื้อหาขั้นสูงและปรับแต่งได้ใน Emprove® Suite
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม? เยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของโปรแกรม Emprove®.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
มีปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขล็อต/ชุดใช่หรือไม่?
หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกรวมกับขนาดบรรจุภัณฑ์/จำนวนเมื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ (ตัวอย่าง: T1503-25G) กรุณาตรวจสอบว่า คุณกรอกเพียงหมายเลขผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในช่อง “หมายเลขผลิตภัณฑ์” (ตัวอย่าง: T1503).
ตัวอย่าง:
T1503
หมายเลขสินค้า
-
25G
ขนาด/จำนวนแพ็ก
ตัวอย่างเพิ่มเติม:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
กรอกข้อมูลในฐานะ 1.000309185)
มีปัญหาหรือไม่ โปรดติดต่อ บริการทางเทคนิค เพื่อความช่วยเหลือ