Merck
1.05587
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Synonym(s):
Sodium hydroxide solution
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaOH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
32.0-33.0% NaOH
Form:
liquid
ชื่อสินค้า
Sodium hydroxide solution about 32%, EMPLURA®
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C), 8 hPa ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
32.0-33.0% NaOH
impurities
≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.001% Al (Aluminium), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.003% Sulfate (SO4), ≤0.004% Chloride (Cl), ≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
solubility
water: soluble at 68 °F
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution.: This study investigates the decomposition process of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution. The research provides detailed insights into the chemical reactions and kinetics involved, which are essential for understanding the stability and reactivity of peroxy compounds in alkaline solutions (Tetrahedron, 1970).
Analysis Note
Assay (acidimetric,NaOH): 32.0 - 33.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.5
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium hydroxide solution about 32%
pictograms
Corrosion
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด