Merck
1.05589
Sodium hydroxide solution
30%, Suprapur®
Synonym(s):
Sodium hydroxide solution
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaOH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
30%
Form:
liquid
ชื่อสินค้า
Sodium hydroxide solution 30%, Suprapur®
Quality Level
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 5210
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
concentration
30%
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 30.0 %
Chloride (Cl): ≤ 1000 ppb
Phosphate (PO₄): ≤ 50 ppb
Silicate (as SiO₂): ≤ 2000 ppb
Sulfate (SO₄): ≤ 2000 ppb
Al (Aluminium): ≤ 20 ppb
As (Arsenic): ≤ 50 ppb
Ba (Barium): ≤ 200 ppb
Ca (Calcium): ≤ 100 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 2 ppb
Ce (Cerium): ≤ 5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 2 ppb
Cr (Chromium): ≤ 10 ppb
Cu (Copper): ≤ 5 ppb
Eu (Europium): ≤ 5 ppb
Fe (Iron): ≤ 25 ppb
Hg (Mercury): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 1500 ppb
La (Lanthanum): ≤ 5 ppb
Li (Lithium): ≤ 200 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppb
Mn (Manganese): ≤ 2 ppb
Ni (Nickel): ≤ 5 ppb
Pb (Lead): ≤ 10 ppb
Sc (Scandium): ≤ 5 ppb
Sm (Samarium): ≤ 5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 100 ppb
Tl (Thallium): ≤ 5 ppb
Y (Yttrium): ≤ 5 ppb
Yb (Ytterbium): ≤ 5 ppb
Zn (Zinc): ≤ 10 ppb
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium hydroxide solution 30%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
บทความ
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.