Merck
1.06504
Sodium deoxycholate
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Synonym(s):
Sodium deoxycholate, Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt 
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C24H39NaO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
414.55
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
206-132-7
NACRES:
NA.74
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Level
form
solid
potency
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
transition temp
flash point >110 °C (own results)
solubility
330 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Sodium deoxycholate is a water-soluble, bile salt and an ionic detergent used as a selective inhibitory agent for bacteriological culture media. It interferes with the growth and incorporation of glucose into various cellular fractions and also inhibits flagellum formation in gram negative bacteria.
Application
Sodium deoxycholate is used in number of bacteriological media for the isolation and classification of gram-negative bacteria from food and the environment.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (2 %; water): 7.5 - 9.5
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water; calc. on dried substance):
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Cholic acid (TLC): ≤ 2.0 %
Loss on drying (TG): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology (MacConkey-Agar): passes test
The substance meets the criteria described in the monograph1483 Ph.Eur. 6th Ed. and any subsequently revised version.
For details, please request our BSE-certificate.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium deoxycholate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.