Merck
1.08382
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Synonym(s):
Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NH2C(CH2OH)3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
121.14
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
ชื่อสินค้า
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biological buffer substance
Tris is widely used as a biological buffer substance in the pH range of 7-9. For example it is used for the freezing of proteins. The grade conforms precisely with the Reag. Ph. Eur. requirements.
GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Tris(hydroxymethyl)aminomethane
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.