Merck
1.08387
Tris Base
solid, TRIS LAB
Synonym(s):
Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NH2C(CH2OH)3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
ชื่อสินค้า
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, TRIS LAB
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
TRIS LAB
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethane TRIS LAB. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.8 - 100.1 %Identity (IR-spectrum)conformsIn water insoluble matter≤ 0.005 %Absorbance (290 nm; 40 %; 1 cm; water)≤ 0.2Chloride (Cl)≤ 0.001 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %Sulfated ash≤ 0.05 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Tris(hydroxymethyl)aminomethane
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.