Merck
1.09909
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.01 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(s):
Antichlor
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
ชื่อสินค้า
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Combining the gold chloride and toluidine blue stains to investigate chick embryo neural tissue.: This study explores the use of sodium thiosulfate solution in combination with gold chloride and toluidine blue stains to enhance the visualization of neural tissues in chick embryos. The findings demonstrate that sodium thiosulfate plays a crucial role in the staining process, providing clearer and more detailed images of neural structures, which can be invaluable for further research in developmental biology and histology (Smit & Pretorius, 2007).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium thiosulfate solution
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.