Merck
1.09930
Potassium permanganate solution
c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352312
NACRES:
NA.21
ชื่อสินค้า
Potassium permanganate solution, for 1000 ml, c(KMnO4) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.002 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7.3 (20 °C in H2O)
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Potassium permanganate solution
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.