Merck
1.09950
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(s):
Antichlor
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
ชื่อสินค้า
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Sodium thiosulfate solution is widely used in titration, particularly in iodometric and redox titrations. It serves as a standard reducing agent to determine the concentration of oxidizing agents such as iodine, chlorine, and hydrogen peroxide.
Application
Sodium thiosulfate solution can be utilized in the preparation of volumetric solutions through dilution. The resulting diluted solution is employed in redox titrations to determine the concentration of hydrogen sulfide in rural biogas.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium thiosulfate solution
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
บทความ
Discover more sustainable Titrisol® concentrates available in small HDPE bottles that are easy to use and designed to reduce lab waste.