Merck
264103
Sodium deoxycholate
ULTROL® Grade, ≥99% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Synonym(s):
Sodium deoxycholate, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C24H39NaO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
414.55
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161902
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
Merck USA index - 14, 2899
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000, micellar wt 1200-4900
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
3 - 12, 3-12
color
white
pKa 
6.2
CMC
2 - 6 mM, 2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Absorbance (10%, H2O, 290 nm):≤0.25.
Highly purified and intended for use as a detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.25 at 290 nm, 10% H2O; aggregation number: 3-12; CMC: 2-6 mM; micellar weight: 1200-4900; pKa: 6.2). Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM).
Application
  • Treatment of mucocutaneous leishmaniasis - A systematic review.: Sodium deoxycholate is discussed in this systematic review as a component in treatment regimens for mucocutaneous leishmaniasis, offering comprehensive insights into current therapeutic approaches and outcomes (Fischer et al., 2024).
Preparation Note
Do not use with Mn2+ in solution.
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C. Discard if bacterial or fungal growth is observed.
Other Notes
Pai, R., et al. Mol. Biol. Cell15, 2156.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium deoxycholate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.