Merck
648311
Tris Base
≥99% dry basis (titration), crystalline solid, pH 10.3-11.3, Ultrol® Grade
Synonym(s):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(Hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NH2C(CH2OH)3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
121.14
UNSPSC Code:
12161705
NACRES:
NA.25
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
ชื่อสินค้า
Tris Base, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), useful in pH range 10.3-11.3
description
Merck USA index - 14, 9772
Quality Level
assay
≥99% dry basis (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: 1 M
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm): <0.05.
Useful in the pH range of 10.3-11.3. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used as a biological buffer (absorbance: <0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). A 1.0 M solution in H2O has a pH range of 10.3-11.3 and a pKa of 8.3 at 20°C.
Application
  • Development of an Antigen Capture Lateral Flow Immunoassay for the Detection of Burkholderia pseudomallei.: This study uses Tris Base in the development of a lateral flow immunoassay for detecting Burkholderia pseudomallei, enhancing diagnostic capabilities in clinical microbiology (Nualnoi et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Tris Base
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
Aura E Ionescu et al.
International journal of molecular sciences, 20(24) (2019-12-19)
Eyes absent (EYA) are non-thiol-based protein tyrosine phosphatases (PTPs) that also have transcriptional co-activator functions. Their PTP activity is involved in various pathologies. Recently, we demonstrated that Src tyrosine kinase phosphorylates human EYA3 by controlling its subcellular localization. We also