Merck
8.00830
Acrylamide
for synthesis
Synonym(s):
Acrylamide, Prop-2-enamide
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C3H5NO
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
71.08
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-173-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
solid
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
424 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat), 1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
2040 g/L
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Acrylamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.