ชื่อสินค้า
Human Collagen Type II, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
90% (Human collagen type II)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.5% Non-collagen proteins, <1% Human collagen type IV, <1% Human collagen type V, <10% Human collagen type I, <10% Human collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
General description
Application
- as an extracellular matrix (ECM) protein in microarray analysis, to coat on nitrocellulose film slides for probing and detection experiments
- to study the role of Col2a1a in the neural crest during early eye development in zebrafish model of Stickler syndrome
- as a calibration standard in the quantification of collagen II levels in scaffolds using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)-based assay
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
หน้านี้ครอบคลุมโปรโตคอลการเคลือบ ECM ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ECMS สี่ประเภทบนเม็ดมีด Millicell ® -CM, Collagen Type 1 Fibronectin, Laminin และ Matrigel
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
บทความ
สามารถใช้โปรตีนนอกเซลล์เมทริกซ์เช่นลามินินคอลลาเจนและ fibronectin เป็นสารยึดติดของเซลล์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.