เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
human
Quality Level
form
lyophilized
mol wt
40 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Human sourced raw material used in the production of this product tested negative for hepatitis B virus, hepatitis C virus (HCV), human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and type-2 (HIV-2), human T-cell lymphotropic virus (HTLV-1 and HTLV-2) and Treponema pallidum. Handle as if potentially infectious.
Application
Affinity chromatography
Possibly for molecular mapping of fibronectin function
Cell attachment and integrin signaling assays
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
หน้านี้ครอบคลุมโปรโตคอลการเคลือบ ECM ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ECMS สี่ประเภทบนเม็ดมีด Millicell ® -CM, Collagen Type 1 Fibronectin, Laminin และ Matrigel
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.