เกี่ยวกับสินค้านี้
lyophilized: 100 MG pack size)
ชื่อสินค้า
Human Plasma Fibronectin Purified Protein, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
mol wt
220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
2—10 μg/cm2
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Laminin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1.Determine the amount of HFN needed to coat culture vessels by multiplying the total surface area (cm2) by the desired concentration (μg/mL) of HFN. Recommended amount is 2-10 μg/cm2.
2.Wet the surface of each culture vessel to be coated with a minimum amount of sterile balanced salt solution (serum and protein free) required to cover the entire area.
3.Introduce the proper CO2 atmosphere, if required.
4.Add the calculated amount of HFN to each culture vessel.
5.Allow HFN to adsorb to the surface of the vessel for 5-20 minutes.
6.Remove residual balanced salt solution before proceeding with standard cell culture procedures
Product is filtered using a 0.1 micron filter during production. It is recommended to filter product again before use/after reconstitution.
Legal Information
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Human Plasma Fibronectin Purified Protein
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
ข้อมูลเกี่ยวกับ Mesenchme โดยเฉพาะโปรคอตตอนเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์ทีละขั้นตอนสำหรับการแยกเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal (MSC) การขยายตัวและความแตกต่าง
หน้านี้ครอบคลุมโปรโตคอลการเคลือบ ECM ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ECMS สี่ประเภทบนเม็ดมีด Millicell ® -CM, Collagen Type 1 Fibronectin, Laminin และ Matrigel
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
บทความ
เมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) จะถูกหลั่งออกมาโดยเซลล์และล้อมรอบอยู่ในเนื้อเยื่อ
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.