Merck
44112
Polysorbate 20
tested according to Ph. Eur.
Synonym(s):
Polysorbatum 20
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
~1228 g/mol
CMC
0.06
transition temp
cloud point 76 °C
HLB
16.7
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Evaluating a Modified High Purity Polysorbate 20 Designed to Reduce the Risk of Free Fatty Acid Particle Formation.: The research evaluates a modified high purity form of Polysorbate 20, designed to mitigate the formation of free fatty acid particles. This modification potentially enhances the stability and safety of biopharmaceutical formulations (Doshi et al., 2021).
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Polysorbate 20
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Gunasekaran Dhandapani et al.
mAbs, 11(3), 583-592 (2019-01-09)
We introduce a new concept and potentially general platform for antibody (Ab) purification that does not rely on chromatography or specific ligands (e.g., Protein A); rather, it makes use of detergent aggregates capable of efficiently capturing Ab while rejecting hydrophilic