เกี่ยวกับสินค้านี้
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
form
liquid
concentration
49-51% in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
pH
14.0
solubility
water: soluble (completely miscible)
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Metrohm IC application note AN-P-055:Lactose residues in "lactose-free" milk.
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium hydroxide solution
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?